Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biotin-16-dUTP 1 mM in TRIS buffer ≥95% pH 7.5

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

17017
AATB17017EA 152 EUR InStock
AATB17017
Biotin-16-dUTP 1 mM in TRIS buffer ≥95% pH 7.5
Biotin-16-dUTP
The biotin-modified deoxyuridine 5'-triphosphates are widely used for a variety of non-radioactive DNA labeling reactions including nick translation, random prime labeling, cDNA labeling and 3'-end labeling.


MW: 1013,72 g/mol
Numéro CAS: 136632-31-0
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité