Biotin-14-dCTP 1 mM in TRIS buffer (pH 7.5)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17019
AATB17019EA 152 EUR InStock
AATB17019
Biotin-14-dCTP 1 mM in TRIS buffer (pH 7.5)
Biotin-14-dCTP
The biotin-modified dCTP analogs are widely used for a variety of non-radioactive DNA labeling reactions including nick translation, random prime labeling, cDNA labeling and 3'-end labeling.
  • Useful for DNA probe development
  • Well-cited
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
MW: 905,79 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité