Aminoallyl UTP sodium salt, (AA-UTP) 4 mM dans un tampon Tris/EDTA (TE)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17021
AATB17021EA 460 EUR InStock
AATB17021
Aminoallyl UTP sodium salt, (AA-UTP) 4 mM dans un tampon Tris/EDTA (TE)
Aminoallyl UTP sodium salt, (AA-UTP)
The amine-modified uridine 5'-triphosphates (such as aminoallyl-UTP) can be used to produce amine-containing RNA by conventional enzymatic incorporation methods such as transcription, nick translation, random primed labeling, or PCR.
MW: 605,16 g/mol
Numéro CAS: 75221-88-4
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité