Fluorescein-12-dUTP sodium salt 1 mM in TRIS buffer ≥95% pH 7.5
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17022
AATB17022EA 152 EUR InStock
AATB17022
Fluorescein-12-dUTP sodium salt 1 mM in TRIS buffer ≥95% pH 7.5
Fluorescein-12-dUTP sodium salt
The dye-modified deoxyuridine 5'-triphosphates (such as aminoallyl-dUTP) can be used to produce dye-containing DNA by conventional enzymatic incorporation methods such as reverse transcription, nick translation, random primed labeling, or PCR.
Formule: C₃₉H₃₈N₄O₂₁P₃Na₃
MW: 1060,62 g/mol
Numéro CAS: 214154-36-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité