5-Bromouridine-5′-triphosphate sodium salt (BrUTP ) 10 mM dans un tampon Tris/EDTA (TE) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17032
AATB17032EA 295 EUR InStock
AATB17032
5-Bromouridine-5′-triphosphate sodium salt (BrUTP ) 10 mM dans un tampon Tris/EDTA (TE) ≥95%
5-Bromouridine-5′-triphosphate (BrUTP )
BrUTP can be used for incorporating into RNA for the subsequent detection with anti-BrdU antibodies.
Formule: C₉H₁₁BrN₂Na₃O₁₅P₃
Numéro CAS: 161848-60-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité