Fluorescéine-12- dGTP *1 mM dans un tampon Tris (pH 7,5)*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17037
AATB17037EA 138 EUR InStock
AATB17037
Fluorescéine-12- dGTP *1 mM dans un tampon Tris (pH 7,5)*
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
La fluorescéine-12- dGTP peut être incorporée dans une séquence d'ADN comme son homologue naturel dGTP pour incorporer une étiquette de fluorescéine dans une molécule d'ADN.
  • Peut être utilisé pour le marquage enzymatique direct de l'ADN/ADN, par exemple par PCR ou Translation Nick.
Le lien entre l'étiquette de fluorescéine et la guanosine a été optimisé pour une incorporation optimale du substrat et une efficacité de marquage.
Attention: Réservé à la recherche.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité