iFluor® 488-dUTP *1 mM dans un tampon TE (pH 7,5)*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17044
AATB17044EA 420 EUR InStock
AATB17044
iFluor® 488-dUTP *1 mM dans un tampon TE (pH 7,5)*
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Ce conjugué iFluor 488-dUTP est utilisé comme couleur de fluorescence verte avec le jeu de filtres SpectrumGreen™ (SpectrumGreen™ est la marque déposée de Vysis).
  • Largement utilisé pour les sondes FISH et les expériences basées sur les microréseaux
  • Signal lumineux très photostable et non affecté par le pH
Les désoxyuridine 5'-triphosphates modifiés par des colorants sont l'une des méthodes les plus courantes pour produire de l'ADN marqué par des colorants via les méthodes conventionnelles d'incorporation enzymatique telles que la transcription inverse, la pseudo-traduction, le marquage par amorces aléatoires ou la PCR.
Attention: Réservé à la recherche.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité