Aminopropargyl dCTP pour la PCR
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
17050
AATB17050EA 739 EUR InStock
AATB17050
Aminopropargyl dCTP pour la PCR
Aminopropargyl dCTP
The amine-modified deoxycytidine 5'-triphosphates (such as 5-propargylamino-2'-deoxycytidine-5'-triphosphate) can be used to produce amine-containing DNA by conventional enzymatic incorporation methods such as reverse transcription, nick translation, random primed labeling, or PCR.
  • High and consistent DNA incorporation
  • Efficient labeling
Numéro CAS: 2088422-92-6
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fe7fe6d2cfdc5da9a9348cb46d4018e4336edad&vid=2366dd32d21d1545effa5e366f8d6c4ab99c00bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité