Aminopropargyl dATP pour la PCR
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 7-Deaza-7-Propargylamino-2'-deoxyadenosine-5'-triphosphate
17056
AATB17056EA 879 EUR InStock
AATB17056
Aminopropargyl dATP pour la PCR
Aminopropargyl dATP
The amine-modified deoxyadenine 5'-triphosphates (such as 5-propargylamino-2'-deoxyadenine-5'-triphosphate) can be used to produce amine-containing DNA by conventional enzymatic incorporation methods such as reverse transcription, nick translation, random primed labeling, or PCR.
  • High and consistent DNA incorporation
  • Efficient labeling
MW: 566,99 g/mol
Numéro CAS: 587848-72-4
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52a53d13dba34775521f7300fa11a5fd5fb070fd&vid=36df484bb3dcbc96d5e06eda39a0e31109b76d18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité