Aminopropargyl dGTP pour la PCR
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 5-Propargylamino-2'-deoxyguanosine-5'-triphosphate
17059
AATB17059EA 879 EUR InStock
AATB17059
Aminopropargyl dGTP pour la PCR
Aminopropargyl dGTP
The amine-modified deoxyguanosine 5'-triphosphates (such as 5-propargylamino-2'-deoxyguanosine-5'-triphosphate) can be used to produce amine-containing DNA by conventional enzymatic incorporation methods such as reverse transcription, nick translation, random primed labeling, or PCR.
  • High and consistent DNA incorporation
  • Efficient labeling
MW: 582,99 g/mol
Numéro CAS: 587848-73-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87ca2f22e0f47783e0f2d0b2ae5e148da6b501fe&vid=c6c25881f69a1cd11c5bffd3bbd3643ad5cfca6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité