XFD532 amine
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1706
AATB1706EA 297 EUR InStock
AATB1706
XFD532 amine
XFD532 amine
XFD532 amine is the same molecule to the Alexa Fluor® 532 amine (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité