Aminopropargyl ddCTP pour le séquençage selon Sanger
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: [5-Propargylamino-2',3'-dideoxycytidine-5'-triphosphate
17070
AATB17070EA 1410 EUR InStock
AATB17070
Aminopropargyl ddCTP pour le séquençage selon Sanger
Aminopropargyl ddCTP
Sanger method is one of the most reliable and earliest DNA sequencing methods.
  • Sanger sequencing building block
  • Efficient labeling
MW: 592,15 g/mol
Numéro CAS: 114748-56-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac13aea2d3df8a4d8d55d96364dfc213e2500eed&vid=ee9e7da45ba76b00b59f10235985dff81e4ef0e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité