Aminopropargyl ddTTP pour le séquençage selon Sanger
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
17072
AATB17072EA 1350 EUR InStock
AATB17072
Aminopropargyl ddTTP pour le séquençage selon Sanger
Aminopropargyl ddTTP
Sanger method is one of the most reliable and earliest DNA sequencing methods.
  • Sanger sequencing building block
  • Efficient labeling
Numéro CAS: 114748-59-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=768836acebe11a000ae18ebed02732b3b9a0e802&vid=266e0388b0c08421400113c4e1c4e80811d53b6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité