Aminopropargyl ddATP pour le séquençage selon Sanger
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 7-Deaza-7-Propargylamino-2',3'-dideoxyadenosine-5'-triphosphate
17074
AATB17074EA 1410 EUR InStock
AATB17074
Aminopropargyl ddATP pour le séquençage selon Sanger
Aminopropargyl ddATP
Sanger method is one of the most reliable and earliest DNA sequencing methods.
  • Sanger sequencing building block
  • Efficient labeling
MW: 615,19 g/mol
Numéro CAS: 114748-69-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da2a061d4e049683d94a5f6d346e30359c62278&vid=baae57ab64c57fa2cbd76981ba39c6607de3bbf6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité