Aminopropargyl ddGTP pour le séquençage selon Sanger
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17076
AATB17076EA 2150 EUR InStock
AATB17076
Aminopropargyl ddGTP pour le séquençage selon Sanger
Aminopropargyl ddGTP
Sanger method is one of the most reliable and earliest DNA sequencing methods.
  • Sanger sequencing building block
  • Efficient labeling
Numéro CAS: 114748-61-7
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dc575a2b942f7b4d0bde05c2812bd625b1ef46f&vid=b58b7e6964665bc85e0c859f05582be2cd0cc698&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité