XFD647 amine
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1709
AATB1709EA 309 EUR InStock
AATB1709
XFD647 amine
XFD647 amine
XFD647 amine is the same molecule to the Alexa Fluor® 647 amine (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité