5-Propargylamino-3'-azidomethyl-dCTP
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17091
AATB17091EA 367 EUR InStock
AATB17091
5-Propargylamino-3'-azidomethyl-dCTP
5-Propargylamino-3'-azidomethyl-dCTP
5-Aminopropargyl 3’-azidomethyl dCTP is a key building block for preparing fluorescent conjugates that are used in the next generation sequencing (NGS).
  • Ngs building block
  • Useful for multiple applications
  • High quality
Attention: For research use only.
Formule: C13H20N7O13P3
MW: 575,26 g/mol
Numéro CAS:  666847-71-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité