7-Deaza-7-Propargylamino-3'-azidomethyl-dGTP
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17092
AATB17092EA 513 EUR InStock
AATB17092
7-Deaza-7-Propargylamino-3'-azidomethyl-dGTP
7-Deaza-7-Propargylamino-3'-azidomethyl-dGTP
7-Deaza-7-Propargylamino-3'-azidomethyl-dGTP is a key building block for preparing fluorescent conjugates that are used in the next generation sequencing (NGS).
  • Ngs building block
  • Useful for multiple applications
  • High quality
Attention: For research use only.
Formule: C15H21N8O13P3
MW: 614,3 g/mol
Numéro CAS: 666847-81-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité