5-Propargylamino-3'-azidomethyl-dUTP
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17093
AATB17093EA 352 EUR InStock
AATB17093
5-Propargylamino-3'-azidomethyl-dUTP
5-Propargylamino-3'-azidomethyl-dUTP
5-Propargylamino-3'-azidomethyl-dUTP is a key building block for preparing fluorescent conjugates that are used in the next generation sequencing (NGS).
  • Ngs building block
  • Useful for multiple applications
  • High quality
Attention: For research use only.
Formule: C13H19N6O14P3
Numéro CAS:  666847-57-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité