XFD594 amine sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1715
AATB1715EA 460 EUR InStock
AATB1715
XFD594 amine sonde fluorescente
XFD594 amine
XFD594 amine is the same molecule to Alexa Fluor® 594 C5 amine (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 908,14 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité