ReadiUse™ dNTP Mix *10 mM* (5 ml)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17200
AATB17200EA 422 EUR InStock
AATB17200
ReadiUse™ dNTP Mix *10 mM* (5 ml)
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Our Ready-to Use Solution of deoxynucleotide triphosphates (dNTPs) have been extensively tested and verified for use in a wide variety of molecular biology applications, including PCR, real-time PCR, high-fidelity PCR, long PCR, cDNA synthesis, RT-PCR, RCA, MDA, DNA labelling, DNA sequencing, in vitro transcription, siRNA synthesis, and RNA amplification.
  • Ready to use formulation
  • In-house testing and quality control
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité