ddATP [2',3'-Dideoxyadenosine-5'-triphosphate] *10 mM in ddH₂O* (1 µmole)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17209
AATB17209EA 280 EUR InStock
AATB17209
ddATP [2',3'-Dideoxyadenosine-5'-triphosphate] *10 mM in ddH₂O* (1 µmole)
Réactifs pour acides nucléiques Réactifs pour le séquençage
Sanger sequencing, also known as the chain termination method, is a technique for DNA sequencing based upon the selective incorporation of chain-terminating dideoxynucleotides (ddNTPs) by DNA polymerase.
  • In-house quality control
  • Useful for sanger sequencing applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité