ReadiUse™ dNTP Mix Set *10 mM PCR Grade* (mélange de dNTP)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17258
AATB17258EA 106 EUR InStock
AATB17258
ReadiUse™ dNTP Mix Set *10 mM PCR Grade* (mélange de dNTP)
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
10 mM dNTP Mix est un mélange de quatre nucléotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) dans de l'eau purifiée.
  • Chaque nucléotide a une concentration de 10 mM
  • La formulation est stable pendant 12 mois à -20 °C.
Le mélange de dNTP 10 mM convient à la réaction en chaîne de la polymérase (PCR), au séquençage, aux réactions de remplissage, à la pseudo-traduction, à la synthèse d'ADNc et aux réactions de queue TdT.
Attention: Réservé à la recherche.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité