ReadiView™ Blue Real-Time PCR Visualisation Dye *200X*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17300
AATB17300EA 130 EUR InStock
AATB17300
ReadiView™ Blue Real-Time PCR Visualisation Dye *200X*
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Modification and Labelling
ReadiView™ Blue Real-Time PCR Visualisation Dye is a 200X concentrated, ready-to-use, inert dye that enhances the visibility of real-time PCR reactions for more accurate pipetting and plate loading.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité