Acridine orange ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17502
AATB17502EA 115 EUR InStock
AATB17502
Acridine orange ≥95%
Acridine orange
Acridine orange is a nucleic acid selective fluorescent cationic dye useful for cell cycle determination.
  • Binding-Determined Bicolor Fluorescence
  • Cell-Permeable
Attention: For research use only.
Formule: C₁₇H₁₉N₃
Numéro MDL: MFCD00005029
Numéro CAS: 494-38-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité