Actinomycine D antibiotic
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
17505
AATB17505EA 115 EUR InStock
AATB17505
Actinomycine D antibiotic
Actinomycin D
Actinomycin is a polypeptide antibiotic isolated from soil bacteria of the genus Streptomyces.
  • Well-researched
  • Traditional chemotherapy drug
Formule: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Numéro MDL: MFCD00005033
Numéro CAS: 50-76-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=babc4e00a60c47846c881ad19b4b58158ffacf38&vid=ba9a333f02a8b43d5f2f8d924c33b1d252eeb157&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité