Thiazole orange 10 mM dans le DMSO ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17519
AATB17519EA 115 EUR InStock
AATB17519
Thiazole orange 10 mM dans le DMSO ≥90%
Thiazole orange
Thiazole orange is a fluorescent DNA-binding dye for reticulocyte analysis.
  • Bright Fluorescence
  • Nucleic Acid Label
Attention: For research use only.
Formule: C₂₆H₂₄N₂O₃S₂
Numéro MDL: MFCD00192499
Numéro CAS: 107091-89-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité