bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258) 20 mM dans l'eau ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: Bisbenzimide H 33258, 4-(5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-2'-yl)phenol trihydrochloride, 2'-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5'-bibenzimidazole trihydrochloride hydrate
17525
AATB17525EA 152 EUR InStock
AATB17525
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258) 20 mM dans l'eau ≥95%
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
The Hoechst stains are a family of fluorescent stains for labeling DNA in fluorescence microscopy.
  • Bright Fluorescence
  • 95% Purity
  • Useful For Labeling Nuclei/Mitochondria
  • DAPI Alternative
Attention: For research use only.
Formule: C₂₅H₂₄N₆O·3HCl·xH₂O
MW: 533,88 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00012679
Numéro CAS: 23491-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité