bisBenzimide H-33342 (Hoechst 33342) 20 mM dans l'eau ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: Hoechst 33342
17535
AATB17535EA 152 EUR InStock
AATB17535
bisBenzimide H-33342 (Hoechst 33342) 20 mM dans l'eau ≥95%
bisBenzimide H-33342 (Hoechst 33342)
The Hoechst stains are a family of fluorescent stains for labeling DNA in fluorescence microscopy.
  • Bright Fluorescence
  • 95% Purity
  • Useful For Labeling Nuclei/Mitochondria
  • DAPI Alternative
Attention: For research use only.
Formule: C₂₇H₂₈N₆O
MW: 452,562 g/mol
Numéro CAS: 23491-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité