Hoechst 34580 trihydrochloride 20 mM dans l'eau ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: N,N-Dimethyl-4-(6-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H,3'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-2'-yl)aniline trihydrochloride, Hoechst 34580.3HCl, HOE 34580.3HCl
17538
AATB17538EA 307 EUR InStock
AATB17538
Hoechst 34580 trihydrochloride 20 mM dans l'eau ≥95%
Hoechst 34580 trihydrochloride
The Hoechst stains are a family of fluorescent stains for labeling DNA in fluorescence microscopy.
  • Bright Fluorescence
  • 95% Purity
  • Useful For Labeling Nuclei/Mitochondria
  • DAPI Alternative
Attention: For research use only.
Formule: C₂₇H₂₉N₇ . 3HCl
MW: 560,95 g/mol
Numéro CAS: 911004-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité