Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nuclear Yellow [Hoechst S769121] ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

17539
AATB17539EA 295 EUR InStock
AATB17539
Nuclear Yellow [Hoechst S769121] ≥95%
Nuclear Yellow [Hoechst S769121]
The long-wavelength tracer nuclear yellow is often combined with the popular retrograde tracer true blue for two-color neuronal mapping.


Formule: C₂₅H₂₈Cl₃N₇O₂S
Numéro CAS: 74681-68-8
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité