Nuclear Red™ LCS1
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17542
AATB17542EA 152 EUR InStock
AATB17542
Nuclear Red™ LCS1
Tests Tests cellulaires
Our Nuclear Red™ LCS1 is a fluorogenic, DNA-selective and cell-permeant dye for analysing DNA content in living cells.
  • Cell-impermeable
  • Useful for multicolour imaging
  • Bright fluorescence
5 mM DMSO solution.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité