Nuclear Red™ LCS2
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17545
AATB17545EA 146 EUR InStock
AATB17545
Nuclear Red™ LCS2
Tests Tests cellulaires
Our Nuclear Red™ LCS2 is a fluorogenic, DNA-selective and cell-permeant dye for analyzing DNA content in living cells.
  • Cell-Permeable
  • Useful For Multicolor Imaging
  • Bright Fluorescence
5 mM DMSO Solution
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité