Nuclear Blue™ DCS1
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17548
AATB17548EA 146 EUR InStock
AATB17548
Nuclear Blue™ DCS1
Tests Tests cellulaires
Our Nuclear Blue™ DCS1 is a fluorogenic, DNA-selective and cell-impermeant dye for analyzing DNA content in dead, fixed or apoptotic cells.
  • Cell-Impermeable
  • Useful For Multicolor Imaging
  • Bright Fluorescence
5 mM DMSO Solution
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité