LAMP Green™ 50X dans le DMSO
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17555
AATB17555EA 403 EUR InStock
AATB17555
LAMP Green™ 50X dans le DMSO
LAMP Green™
LAMP Green™ enables real-time fluorescence measurement of a LAMP reaction.
  • Stable for 12 months
Isothermal amplification methods provide detection of nucleic acid target sequence in a streamlined, exponential manner.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité