DRAQ5 5 mM dans l'eau, ReadiUse™ solution de coloration
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17558
AATB17558EA 223 EUR InStock
AATB17558
DRAQ5 5 mM dans l'eau, ReadiUse™ solution de coloration
DRAQ5
DRAQ5™ is the trade name of 1,5-bis{[2-(di-methylamino) ethyl]amino}-4, 8-dihydroxyanthracene-9,10-dione (DRAQ-5™ is the trade mark of Biostatus Ltd).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Numéro CAS: 252903-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité