Nuclear Blue™ LCS1
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17559
AATB17559EA 127 EUR InStock
AATB17559
Nuclear Blue™ LCS1
Nuclear Blue™ LCS1
Our Nuclear Blue™ LCS1 is a fluorogenic, DNA-selective, and cell-permeant dye for analyzing DNA content in live cells.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité