PUR-1
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17560
AATB17560EA 146 EUR InStock
AATB17560
PUR-1
Tests Tests cellulaires
PUR-1 is essentially non-fluorescent in the absence of nucleic acids.
  • Useful For Multicolor Imaging
  • Bright Fluorescence
  • 40% Fluorescence Quantum Yield
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité