Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexidium Iodide ≥90%

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

17562
AATB17562EA 230 EUR InStock
AATB17562
Hexidium Iodide ≥90%
Hexidium Iodide
The nucleic acid stain, hexidium iodide is permeant to mammalian cells and selectively stains almost all gram-positive bacteria in the presence of gram-negative bacteria.


Formule: C₂₅H₂₈IN₃
MW: 497,41 g/mol
Numéro CAS: 211566-66-4
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité