Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TWO-PRO™ 1 5 mM dans le DMSO ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TO Iodide, TO-PRO®-1, 4-[(3-Methyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidene)methyl]-1-[3-(trimethylazaniumyl)propyl]quinolin-1-ium diiodide

17571
AATB17571EA 307 EUR InStock
AATB17571
TWO-PRO™ 1 5 mM dans le DMSO ≥95%
TWO-PRO™ 1
TWO-PRO™-1 is chemically equivalent to TO-PRO®-1 (TO-PRO® is the trademark of Invitrogen).


Formule: C₂₄H₂₉I₂N₃S
MW: 645,38 g/mol
Numéro CAS: 157199-59-2
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité