Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TWO-PRO™ 3 5 mM dans le DMSO ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TO-PRO3 iodide, TO-PRO®-3, 3-Methyl-2-((E)-3-((E)-1-(3-(trimethylammonio)propyl)quinolin-4(1H)-ylidene)prop-1-en-1-yl)benzo[d]thiazol-3-ium iodide, Trimethyl-[3-[4-[3-(3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene)prop-1-enyl]quinolin-1-ium-1-yl]propyl]azanium diiodide

17572
AATB17572EA 307 EUR InStock
AATB17572
TWO-PRO™ 3 5 mM dans le DMSO ≥95%
TWO-PRO™ 3
TWO-PRO™-3 is chemically equivalent to TO-PRO®-3 (TO-PRO® is the trademark of Invitrogen).


Formule: C₂₆H₃₁I₂N₃S
MW: 671,42 g/mol
Numéro CAS: 157199-63-8
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité