Thiazole orange homodimer (TOTO®-1) 5 mM dans le DMSO ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17575
AATB17575EA 295 EUR InStock
AATB17575
Thiazole orange homodimer (TOTO®-1) 5 mM dans le DMSO ≥95%
Thiazole orange homodimer (TOTO®-1)
DiTO™-1 is chemically equivalent to TOTO®-1 (TOTO® is the trademark of Invitrogen).
Formule: C₄₉H₅₈I₄N₆S₂
Numéro CAS: 143413-84-7
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité