DiYO™-1 [equivalent to YOYO®-1] *5 mM DMSO Solution* (0.2 ml)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17580
AATB17580EA 295 EUR InStock
AATB17580
DiYO™-1 [equivalent to YOYO®-1] *5 mM DMSO Solution* (0.2 ml)
Tests Tests cellulaires
DiYO™-1 is chemically equivalent to YOYO®-1 (YOYO® is the trademark of Invitrogen).
  • Cell-Impermeable
  • Useful For Multicolor Imaging
  • Bright Fluorescence
5 mM DMSO Solution
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité