DiYO™-3 5 mM dans le DMSO ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17581
AATB17581EA 307 EUR InStock
AATB17581
DiYO™-3 5 mM dans le DMSO ≥90%
DiYO™-3
DiYO™-3 is chemically equivalent to YOYO®-3 (YOYO® is the trademark of Invitrogen).
Formule: C₅₃H₅₈I₄N₆O₂
MW: 1322,73 g/mol
Numéro CAS: 156312-20-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité