Gelite™ Green Nucleic Acid Gel Staining Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17589
AATB17589EA 295 EUR InStock
AATB17589
Gelite™ Green Nucleic Acid Gel Staining Kit
Tests Tests à l'acide nucléique
Gelite™ Green is a sensitive fluorescent nucleic acid gel stain for detecting nucleic acids in agarose and polyacrylamide gels.
  • 2× more sensitive than etbr
  • Brighter signal
  • Exceptional DNA affinity
  • Robust protocol
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité