Helixyte™ Green *20X Aqueous PCR Solution*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17591
AATB17591EA 295 EUR InStock
AATB17591
Helixyte™ Green *20X Aqueous PCR Solution*
Tests Tests qPCR
Helixyte™ Gold is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of SYBR® Gold (SYBR® is the trademark of ThermoFisher).
  • Same spectral properties to SYBR® gold
  • High sensitivity
  • Useful for nucleic acid labeling in gels
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité