Gelite™ Orange Nucleic Acid Gel Staining Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17594
AATB17594EA 295 EUR InStock
AATB17594
Gelite™ Orange Nucleic Acid Gel Staining Kit
Tests Tests à l'acide nucléique
Gelite™ Orange is an extremely sensitive nucleic acid gel stain for detecting DNA or RNA in gels using a standard 300 nm UV transilluminator and Polaroid 667 black-and-white print film.
  • High sensitivity
  • Exceptional DNA affinity
  • Robust protocol
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité