Helixyte™ Gold Nucleic Acid Gel Stain *10000X DMSO Solution* (1 ml)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17595
AATB17595EA 442 EUR InStock
AATB17595
Helixyte™ Gold Nucleic Acid Gel Stain *10000X DMSO Solution* (1 ml)
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Helixyte™ Gold is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of SYBR® Gold (SYBR® is the trademark of ThermoFisher).
  • Same spectral properties to SYBR® gold
  • High sensitivity
  • Useful for nucleic acid labeling in gels
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité