Helixyte™ Green Fluorimetric Total Nucleic Acid Quantitation Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17630
AATB17630EA 270 EUR InStock
AATB17630
Helixyte™ Green Fluorimetric Total Nucleic Acid Quantitation Kit
Tests Tests à l'acide nucléique
Helixyte™ Green fluorimetric total nucleic acid quantitation kit is optimised for measuring the total amounts of nucleic acids with a fluorescence microplate reader.
  • Optimised for microplate readers
  • Sensitive and indiscriminate binding
The kit has all the essential reagents, including Helixyte™ Green all reagent, dilution buffer, and pre-diluted DNA standards..
Conditionnement: Plastic vial.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité