Helixyte™ Green Fluorometric dsDNA Quantitation kit *Optimised For Microplate Readers*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17650
AATB17650EA 307 EUR InStock
AATB17650
Helixyte™ Green Fluorometric dsDNA Quantitation kit *Optimised For Microplate Readers*
Tests Tests à l'acide nucléique
Helixyte™ Green dsDNA Quantitation Assay Kit can be used for selectively detecting as little as 25 pg/ml of dsDNA in the presence of ssDNA, RNA, and free nucleotides.
  • High sensitivity
  • Exceptional DNA affinity
  • Robust protocol
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité